Learn More
Fisherbrand™ Incubatore Isotemp™ CO2, 150 l, acciaio inox
Codice prodotto. 15650667 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Tecnologia sensore CO2:
Sensore IR
TC Sensor
Dimensione della confezione:
Pezzo
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 15650667
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
  • Riscaldatori efficienti ad alte prestazioni circondano la camera per una distribuzione uniforme della temperatura
  • Il delicato flusso d'aria favorito dalla ventola contribuisce a diffondere in modo uniforme temperatura, CO2 e umidità
  • Il ciclo di decontaminazione a una temperatura di 90 °C semplifica l'igienizzazione perché non sono necessari né autoclavaggio, né sostanze chimiche tossiche
  • Il ciclo elimina la variabilità nella disinfezione e si è rivelato di provata efficacia contro una vasta gamma dei contaminanti più diversi quali batteri, muffe spore e micoplasmi
  • I sensori di CO2 sono collocati direttamente all'interno della camera per un controllo di precisione. Vasta scelta di opzioni per la tecnologia dei sensori CO2.
    • a conducibilità termica (TC) per accuratezza di monitoraggio e lunga durata
    • a infrarossi (IR) per un funzionamento indipendente con applicazioni di monitoraggio a distanza accurato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Uscite dati RS 232
Capacità (sistema metrico) 150 l
Materiale camera Acciaio inox
Intervallo di concentrazione CO2 Da 1 a 20%
Tecnologia sensore CO2 Sensore IR
Umidità relativa <90% at 37°C
Temperature Range (Metric) 0.3 °C al di sopra della temperatura ambiente fino a 55 °C
Tipo CO2 Incubator
Sorgente umidità Serbatoio da 3 l senza vaschetta
Porte Standard
Dimensioni interne (L x P x A) 53 x 47 x 60.7 cm
Larghezza (sistema metrico) 63.7 cm
Larghezza (sistema metrico) interno 47 cm
Altezza (sistema metrico) 86.7 cm
Altezza (sistema metrico) interno 60.7 cm
Depth (Metric) Interior 53 cm
Peso (sistema metrico) 70 kg
Requisiti elettrici 230 V, 50/60 Hz
Tensione 230 V
Frequenza 50/60 Hz