Learn More
Fisherbrand™ Refrigeratori ricircolo Isotemp™ per raffreddamento/riscaldamento, 230 V 50 Hz
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Modello:
250LCU
500 LCSU
500 LCU
Tipo di pompa:
Force
Forza
Forza e aspirazione
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Full range heating and cooling from -10°C to +80°C
- Small reservoir ensures fast temperature response time
- Small footprint
- Quiet operation
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 2.8 L |
| Capacità di raffreddamento | At +20°C |
| Tipo di pompa | Force |
| Gamma di temperatura | -10°C to +80°C |
| Capacità di riscaldamento | 2.0 kW |
| Modello | 250LCU |
| Capacità della pompa | 17 L/min. (300 mbar) |
| Stabilità termica | &plusnm;0.1°C |
| Collegamenti USB | Yes |
| Dimensioni (L x P x A) | 419.1 x 228.6 x 635 mm |
| Vedi altri risultati |