Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Heated Bath Circulators: Model 5150 H24
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Frequenza:
50 Hz
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Standard high temperature cutout (HTC) circuitry is user-selectable to ensure application temperatures do not exceed set point parameters
- High temperature and low level cut-outs
- Compact footprint maximizes bench space
- Includes external circulation plumbing with 8-mm and 12-mm fittings and supply and return clamps
- Work area cover included on all heated baths
- High quality stainless steel baths
- All bath drains are located on the front of the unit with an integrated valve
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 15.4 to 19.6 L |
| Tipo di pompa | Force |
| Gamma di temperatura | 10°C to 150°C |
| Capacità di riscaldamento | 1200 w |
| Dimensioni (L x P x A) | 56.13 x 36.32 x 39.62 cm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 56.13 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 36.32 cm |
| Larghezza (sistema metrico) interno | 29.46 cm |
| Altezza (sistema metrico) | 39.62 cm |
| Peso (sistema metrico) | 15.9 kg |
| Vedi altri risultati |