Learn More
Fisherbrand™ Isotemp II™ Recirculating Chiller, 230V/50Hz
A compact line of refrigerated recirculating chillers.
2944.65€ - 3879.30€
Specifica
Temperatura ambiente | 10°C to 35°C |
---|---|
Capacità (sistema metrico) | 9.5 L |
Capacità di raffreddamento | 900 W (at +20°C) |
Gamma di temperatura | -10°C to +30°C |
Modello | Isotemp II |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di pompa | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di pompa | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11316641
|
Fisherbrand™
197221010001 |
PD1 (Positive Displacement Pump) |
3879.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15542541
|
Fisherbrand™
197224010001 |
MDC1 (Mag Drive Centrifugal Pump) |
2944.65€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Intuitive digital controller for ease of use
- Pressure gauge on front panel for easy viewing of application pressure
- High and low temperature alarms
Controller indicator lights:
- Indicate when unit is cooling
- Indicate when setpoint is being changed
- Indicate when high and low temperature limits are being changed or are exceeded
Specifica
10°C to 35°C | |
900 W (at +20°C) | |
Isotemp II | |
±0.1°C | |
230 V |
9.5 L | |
-10°C to +30°C | |
R134A | |
584.2 x 355.6 x 604.5 mm | |
50 Hz |