Learn More
Fisherbrand™ Bagni termostatici con agitazione Isotemp™
Codice prodotto. p-6448021 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15l (4.0 galloni)
27 L
Modello:
Isotemp SWB 15
Isotemp SWB 27
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15325887
Edge
Con una capacità fino a 27 litri (7 galloni) i bagni termostatici con agitazione dispongono di un controllo digitale e sono facili da usare.
Con una capacità fino a 27 litri (7 galloni) i bagni ad acqua con agitazione Fisher Scientific™ Isotemp™ dispongono di controllo digitale intuitivo e sono facili da usare. Questi bagni ad acqua con agitazione versatili possono essere utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni, dalle scienze naturali alle analisi quantitative e quantitative. Possibilità di contare sulla tecnologia, le funzioni e le opzioni più avanzate per offrire la combinazione ideale di prestazioni, semplicità d'uso e affidabilità.
  • Facili operazioni di pulizia e manutenzione grazie al nuovo design privo di serpentina
  • Ottimizzazione della programmazione con i timer
  • Il sistema di protezione dall’esaurimento dei liquidi impedisce il surriscaldamento e il danneggiamento del bagno
  • Possibilità di salvare le impostazioni più comuni con valori preimpostati di temperatura e velocità di agitazione
  • Nuovi allarmi acustici
  • Display grafico a icone di facile utilizzo e controllo
  • Possibilità di utilizzare strumenti di laboratorio più alti grazie al nuovo coperchio incernierato e alla maggiore altezza
  • Motore e pompa dell’agitatore di ultima generazione
Certifications
CE, cCSAus
Warranty
Due anni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale camera Acciaio inox 304
Tipo di unità di controllo Digitale
Capacità (sistema metrico) 15l (4.0 galloni)
Certificazione/Conformità UL, CE, FDA Classe I
Gamma di temperatura Amb. +5 °C - 100 °C
Tipo Shaking Water Bath
Display LCD monocromatico
Capacità di riscaldamento 1200 W
Include Coperchio a tetto in acciaio inox, vassoio per agitazione
Materiale Acciaio laminato a freddo rivestito con polvere epossidica
Modello Isotemp SWB 15
Preimpostazioni temperatura 3
Stabilità termica ±°
Uniformità termica ±0.05 °C
Dimensioni (L x P x A) 15.5 x 24.9 x 9.8 in. (394 x 632 x 249 mm)
Electrical Requirements Tensione globale 100-115V/200-230V, 50/60Hz
Amperaggio 9.0-10.5 / 4.3-5.0 (120 V/230 V)