Learn More
Texwipe™ Sterile Mini AlphaMop™ Covers
Pre-sterilized double-knit polyester replacement covers.
Marca:  Texwipe™ STX7114
450.71 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17258879
  • 510.00€ / pezzi 25
Spedizione stimata: 23-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • The 100% nonwoven polyester pad provides a cushion to ensure the mop covers conforms to the surface for consistent cleaning
  • One pad may be used for several covers, depending upon the facility SOP
  • Specifica
    Specifica
    Replacement Pad
    Sterile
    Polyester