Learn More
GPE Scientific™ J Young Schlenk Flask, Round Bottom with Fine Thread Tap and Socket
Codice prodotto. p-7147058
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15854804
Marca: GPE Scientific™ JRF/25
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
GPE Scientific™ J Young Schlenk Flask, Round Bottom with Fine Thread Tap and Socket is specially designed for use with Schlenk lines and vacuum manifolds.
  • Solidly constructed for use with vacuum manifolds
  • Designed for use with Schlenk lines
  • Includes fine thread tap and socket
Specifica
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Schlenk lines and vacuum manifolds
Include Fine thread tap and socket
Giunto a bussola Size: 25
Forma del fondo Round