Learn More
GPE Scientific™ J Young Vacuum/Schlenk Flask with O-Ring Tap and O-Ring Ball Joint Cup
GPE Scientific™ J Young Vacuum/Schlenk Flask with O-Ring Tap and O-Ring Ball Joint Cup is designed for use with Schlenk lines and a vacuum manifold and available in various capacities.
187.00€ - 226.00€
Specifica
Include | O-Ring Tap and O-Ring Ball Joint Cup |
---|---|
Product Type | Vacuum/Schlenk Flask |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15894734
|
GPE Scientific™
CSR/25 |
25 mL |
188.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15814744
|
GPE Scientific™
CSR/50 |
50 mL |
187.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15874734
|
GPE Scientific™
CSR/100 |
100 mL |
187.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15804744
|
GPE Scientific™
CSR/250 |
250 mL |
196.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15824744
|
GPE Scientific™
CSR/500 |
500 mL |
207.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15884734
|
GPE Scientific™
CSR/1000 |
1000 mL |
226.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Designed with a side arm for evacuating or filling with gases
- For connection to Schlenk lines
- Round-bottomed shape
- Includes O-ring tap
- Includes O-ring ball joint cup
Specifica
O-Ring Tap and O-Ring Ball Joint Cup | |
Vacuum/Schlenk Flask |