Learn More
Emma Safety Footwear Jack S1P Denim Shoe
The unique heel design of the Jack Shoe is highly supportive and ideal for climbing pallets, ladders and in and out of truck cabs - even when wet.
110.00€ - 124.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 20345:2011 |
---|---|
Tipo di chiusura | Laces |
Colore | Blue |
Da utilizzare con (applicazione) | Logistics and Transport, Electronics, Manufacturing |
Materiale rivestimento interno | Hydro-Tec Antibacterial |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17512586
|
Emma Safety Footwear
MM91854939 |
39 |
110.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 30-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17522586
|
Emma Safety Footwear
MM91854940 |
40 |
110.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 30-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17532586
|
Emma Safety Footwear
MM91854941 |
41 |
110.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 30-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17542586
|
Emma Safety Footwear
MM91854942 |
42 |
124.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 30-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17552586
|
Emma Safety Footwear
MM91854943 |
43 |
110.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 30-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17562586
|
Emma Safety Footwear
MM91854945 |
45 |
110.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 30-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17572586
|
Emma Safety Footwear
MM91854946 |
46 |
124.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 30-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17582586
|
Emma Safety Footwear
MM91854947 |
47 |
110.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 30-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17592586
|
Emma Safety Footwear
MM91854948 |
48 |
110.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 30-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- S1P-Safetyshoe with sole plate for dry work
- Metal Free
- Its unique heel design is highly supportive and ideal for climbing pallets, ladders and in and out of truck cabs - even when wet.
- The protective insole protects from sharp objects like nails and shards of metal.
- This sneaker with fiberglass toe cap, is finished with robust denim. DenimX laces with a story. Made from recycled jeans for our circular safety shoes.
- Industries:
- Logistics & transport
- Electronics
- Manufacturing
Specifica
ISO 20345:2011 | |
Blue | |
Hydro-Tec Antibacterial | |
Standard Width | |
Safety Shoe |
Laces | |
Logistics and Transport, Electronics, Manufacturing | |
Denim, Nubuck | |
Low-cut |