Learn More
Hughes Jacketed and Insulated Tank Shower
Insulated emergency tank shower with eye/face wash unit, for use in non-hazardous hot climates. Designed to meet and exceed ANSI standards by providing tepid water, even when there is no mains water supply.
8626.12€ - 13243.05€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17772348
|
Hughes
HSHJ14K3SS |
350 L |
8626.12€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17762348
|
Hughes
HSHJ14K1SS |
1500 L |
13243.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Insulated emergency tank shower with eye/face wash unit, for use in non-hazardous hot climates
- Jacketed and insulated models maintain a steady temperature
- Suitable for use where insufficient water pressure exists
- Side mounted eye/face wash unit
- Designed to meet and exceed ANSI standards by providing tepid water for over 15 minutes at a guaranteed flow of 76 liters per minute, even when there is no mains water supply
Specifica
Stainless Steel | |
Tank Shower |