Learn More
Cole-Parmer™ JD Honigberg™ Ice-Pak Cold Packs
Marca: Cole-Parmer™ 06345-40
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
12 Pk. | |
Refrigerate Samples For Shipping | |
-6°C |
Cold Pack | |
266.7 x 203.2 x 38.1 mm |