Learn More
Cole-Parmer™ Jenway™ Glass Cuvettes
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
14 mL
17.5 mL
2 to 3.5 mL
35.0 mL
7.0 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tipo | Cuvette |
| Capacità (sistema metrico) | 17.5 mL |
| Materiale | Glass |
| Lunghezza del percorso | 50 mm |