Learn More
Azpack™ HDPE, Jerry Can
Click to view available options
Capacity: 25L
Descrizione
- Narrow neck
- Pinched handle
- Empties completely
- Food contact compliant
- Conforms to 94/62/EEC (Heavy metals)
- Includes tamper evident screw cap with EPE foam gasket seal
Specifica
Specifica
Capacità (sistema imperiale) | 6.6 gal. |
Capacità (sistema metrico) | 25 L |
Certificazione/Conformità | UN mark 3H1/Y1.9/200 B/TCMUK-961201 |
Colore chiusura | Black |
Rivestimento interno chiusura | EPE Foam Gasket |
Materiale chiusura | EPE |
Dimensione chiusura | DIN 61 |
Tipo di chiusura | Tamper-evident Ratchet Screw Cap |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 48.5 mm |
Dimensioni (L x P x A) | 296 x 260 x 468mm |