Learn More
Interscience™ Jumbo Kit for BagOpen 3500
Jumbo kit containing BagOpen 3500 and drip tray.
Marca: Interscience™ 505006
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- For use with 5 kg DiluFlow Pro and DiluFlow Elite models
Specifica
Bag Opener Kit | |
3500 mL | |
DiluFlow Pro, DiluFlow Elite |
Not Autoclavable | |
Opening Bags |