Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Jumbosep™ Centrifugal Device Membrane Inserts
Jumbosep™ devices can accelerate sample processing, maximize sample recovery, add versatility, and prevent solution bypass.
287.00€ - 294.00€
Specifica
Descrizione | EFA: 15.2 cm2 |
---|---|
Materiale (membrana) | PES |
Sterilità | Non-sterile |
Quantità | 12/Pk. |
Volume (sistema metrico) | 20 to 60 mL (Sample) |
Codice del prodotto | Marca | MWCO | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | MWCO | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17164781
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
OD010C65 |
10 kDa | Blue |
287.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17104791
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
OD030C65 |
30 kDa | Red |
287.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17144791
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
OD100C65 |
100 kDa | Clear |
287.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 10-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17124781
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
OD003C65 |
3 kDa | Gray |
287.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 18-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17184791
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
OD300C65 |
300 kDa | Orange |
294.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Typically concentrates 60 mL sample volumes to 5 mL in 30 minutes
- Achieve 50X concentration and > 90% recovery in just minutes
- Low protein-binding Omega™ membrane and polysulfone housing minimize losses due to non-specific binding
- Versatile Omega membrane is available in a variety of MWCOs
- Color-coded and laser etched for easy identification
- Built-in dead stop prevents spinning to dryness
- Unique sealing mechanism prevents retentate leakage and filtrate contamination
- Economical - Sample reservoir and filtrate receiver can be sanitized or autoclaved, and reused
Specifica
EFA: 15.2 cm2 | |
Non-sterile | |
20 to 60 mL (Sample) |
PES | |
12/Pk. |