Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Jumbosep™ Centrifugal Device Starter Kits
Jumbosep™ Centrifugal Device Starter Kit replaces dialysis, chemical precipitation, and lyophilization.
Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) FD010K65
Codice prodotto. 17164721
  • 269.00€ / pezzi 4
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Typically concentrates 60 mL sample volumes to 5 mL in 30 minutes
  • Provides high recoveries, typically > 90%
  • For research use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Blue
PES
4/Pk.
20 to 60 mL (Sample)
EFA: 15.2 cm2
Non-sterile
10 kDa Starter Kit