Learn More
Cytiva Jumbosep™ Centrifugal Device Starter Kits
Click to view available options
Tipo:
10 kDa Starter Kit
100 kDa Starter Kit
3 kDa Starter Kit
30 kDa Starter Kit
300 kDa Starter Kit
Generic Starter Kit
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Descrizione
- Typically concentrates 60 mL sample volumes to 5 mL in 30 minutes
- Provides high recoveries, typically > 90%
- For research use only
Specifica
Specifica
| Colore | Clear |
| Descrizione | EFA: 15.2 cm2 |
| Materiale (membrana) | PES |
| Sterilità | Non-sterile |
| Quantità | 4/Pk. |
| Tipo | 100 kDa Starter Kit |
| Volume (sistema metrico) | 20 to 60 mL (Sample) |