Learn More
3M™ Jupiter™ Standard Battery
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Jupiter Powered Air Purifying Respirators
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Performance tested to AS/NZS 1716
- For use with Jupiter Powered Air Purifying Respirators
- 4.8V, 7400 mAH
- Contains 8 x NiMH cells connected in series in two packs of 4 that are connected in parallel
- Each cell 1.2V, 3700 mAH
- 14 x 10.5 x 2.5cm
Specifica
Specifica
| Autonomia della batteria | 8hr. |
| Tipo di batteria | 8 x NiMH cells |
| Certificazione/Conformità | AS/NZS 1716 |
| Product Type | Jupiter Battery |
| Da utilizzare con (applicazione) | Optional super battery pack for the Jupiter AH1 Respiratory System |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Jupiter Powered Air Purifying Respirators |
| Quantità | 1 Ea. |
| Peso (sistema metrico) | 535 g |
| Tensione | 4.8 V |