Learn More
Justrite™ Prefabricated Quick-Disconnect Safety Disposal Cans
Codice prodotto. 10201582
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
1 galloni
2 galloni
5 galloni
Diametro (sistema metrico) esterno:
19.7 cm
30.5 cm
Altezza (sistema metrico):
32.4 cm
37.5 cm
50.8 cm
Include:
Raccordi in acciaio inox
Raccordi in acciaio inox/polipropilene
Raccordi in polipropilene
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10201582
Marca: Justrite™ PP12755
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For continuous collection of HPLC waste flow
Il contenitore in polietilene con sistema di sgancio rapido consente l'accumulo di rifiuti liquidi “senza intervento manuale” per la massima protezione dagli agenti chimici. Adatto per metodi di smaltimento HPCL a flusso di gravità o per pompaggio.
  • Consente il flusso libero di liquido dalla fonte esterna in un contenitore di smaltimento in polietilene certificato FM
  • Due raccordi consentono di alloggiare tubazioni con diametro di 0.25 - 0.375 pollici (0.6 - 1.0 cm)
  • Lo scarico della pressione integrato impedisce la presenza di una pressione eccessiva a temperature estreme
  • Il colore bianco traslucido agevola il rilevamento del livello del liquido
  • Disponibile con raccordo in acciaio inox con O-ring in PTFE o raccordi in polipropilene economico con O-ring in EPDM
Order Info
  • Tubi senza contenitori. Contattare il rappresentante clienti Fisher Safety al numero 1-800-772-6733 per ordinare: un raccordo di ricambio in acciaio inox (cod. prod. 19-160-367), un filtro di ricambio per raccordi in acciaio inox (19-052-373) o un filtro di ricambio per raccordi in polipropilene (19-052-372).
  • Filtri a carbone/coalescenti a due fasi opzionali si inseriscono nel raccordo ad attacco rapido per ridurre gli odori catturando il 99% di particolati liquidi presenti nei vapori di gas; disponibili separatamente (19-052-373 per raccordi in acciaio inox e 19-052-371 per raccordi in polipropilene).
Certifications
FM approved.
Compliance
Conforme ai requisiti OSHA e EPA.
† Contenitore ovale.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 19 l
Certificazione/Conformità FM, OSHA, EPA
Diametro (sistema metrico) esterno 30.5 cm
Diametro (sistema imperiale) esterno 12 in.
Capacità (sistema imperiale) 5 galloni
Colore Bianco
Altezza (sistema metrico) 50.8 cm
Quantità Ciascuno
Diametro (sistema imperiale) apertura 3.65 in.
Diametro (sistema metrico) apertura 9.3 cm
Include Raccordi in polipropilene
Da utilizzare con (applicazione) Per la raccolta continuativa di flussi di scarto HPLC
Altezza (sistema imperiale) 20 in.
Materiale Polietilene
Product Type Contenitore di sicurezza per rifiuti