Learn More
Justrite™ Dispensing Safety Cans
Codice prodotto. 12911395
Click to view available options
Product Type:
Type I Shelf Safety Can
Type I Tilt Safety Can
Altezza (sistema imperiale):
15.8 in.
16.8 in.
Altezza (sistema metrico):
403 mm
429 mm
Include:
Tap 08540
Tap 08902 and Stand
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12911395
Marca: Justrite™ 7150156
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Reliable dispensing features at an economical price
For safely dispensing hazardous liquids into test tubes, small flasks and beakers
  • Vacuum-relief valve within the lid for smooth liquid flow and self-closing faucets for trouble-free dispensing
  • Fill spouts have self-close, pressure-relief caps and stainless steel flame arresters
  • Capacity: 19L (5 gal)
  • Color: Red
  • Smaller 19-413-847 faucet offers easier dispensing in lab environments; No. 08902 faucet better suited for heavy, industrial use
Shelf Cans
  • Faucet mounted two inches above the bottom to eliminate lifting the cans during dispensing
Tilt Cans
  • Faucet on top with a sturdy metal cradle for the can; cradle base measures 35.1 x 35.6cm (13.81 x 14 in.)
Certifications
FM
Compliance
CARB, NFPA, OSHA
Specifica
Certificazione/Conformità FM, CARB, NFPA, OSHA
Product Type Type I Tilt Safety Can
Tipo di chiusura Self Closing Pressure Relief Cap
Capacità (sistema imperiale) 5 gal.
Capacità (sistema metrico) 19 L
Colore Red
Da utilizzare con (applicazione) For Laboratories
Materiale Steel
Include Tap 08902 and Stand
Altezza (sistema imperiale) 15.8 in.
Altezza (sistema metrico) 403 mm
Diametro (sistema imperiale) interno 11.75 in.
Diametro (sistema imperiale) apertura 1.58 in.
Diametro (sistema metrico) interno 298 mm
Diametro (sistema metrico) apertura 4 cm