Learn More
Justrite™ EcoPolyBlend™ Spill Control Funnel
Codice prodotto. 12991415
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
48.3 cm
53.3 cm
Tipo:
Cover Funnel
Spill Control Funnel
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12991415
Marca: Justrite™ 28682
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For non-flammable liquids
Spill-control Funnel
  • Scalloped, sloping design to minimize spills
  • Made from 100% recycled polyethylene
  • Color: black
  • Sump: 2.5 gal.
  • D × W: 53.34 × 8.25cm (21 × 3.25 in.)
Cover for Spill-control Funnel
  • Fits funnel 28680 only
  • 100% recycled content
  • Color: black
Specifica
Certificazione/Conformità OSHA
Colore Black
Capacità (sistema imperiale) 2.5 gal.
Capacità (sistema metrico) 9 L
Materiale Polyethylene
Tipo Cover Funnel
Da utilizzare con (applicazione) Passive draining of paint tins, filters, buckets and other containers
Capacità 55 gal. drums
Altezza (sistema imperiale) 3.25 in.
Altezza (sistema metrico) 8.3 cm
Diametro (sistema imperiale) 19 in.
Diametro (sistema metrico) 48.3 cm