Learn More
Justrite™ EcoPolyBlend™ Spill Control Funnel
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
48.3 cm
53.3 cm
Tipo:
Cover Funnel
Spill Control Funnel
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Spill-control Funnel
- Scalloped, sloping design to minimize spills
- Made from 100% recycled polyethylene
- Color: black
- Sump: 2.5 gal.
- D × W: 53.34 × 8.25cm (21 × 3.25 in.)
- Fits funnel 28680 only
- 100% recycled content
- Color: black
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | OSHA |
| Colore | Black |
| Capacità (sistema imperiale) | 2.5 gal. |
| Capacità (sistema metrico) | 9 L |
| Materiale | Polyethylene |
| Tipo | Cover Funnel |
| Da utilizzare con (applicazione) | Passive draining of paint tins, filters, buckets and other containers |
| Capacità | 55 gal. drums |
| Altezza (sistema imperiale) | 3.25 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 8.3 cm |
| Vedi altri risultati |