Learn More
Justrite™ Elite™ Smokers Cease-Fire™ Cigarette Butt Receptacles
Collect unsightly cigarette litter and reduce the risk of fire
137.70€ - 205.00€
Specifica
Capacità (sistema metrico) 15 L
Certificazione/Conformità FM, ADA
Capacità (sistema imperiale) 4 gal.
Altezza (sistema metrico) 96.5 cm
Quantità 1 Ea.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Colore Peso (sistema imperiale) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Peso (sistema imperiale) Prezzo Quantità e disponibilità  
12970225
Vedere i documenti
Justrite™
268503
Black 10.4 lb.
205.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 08-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12950225
Vedere i documenti
Justrite™
268501
Gray 12 lb. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12960225
Vedere i documenti
Justrite™
268502
Tan 10.4 lb. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Keep cigarette litter safely hidden from public view and enhance your property's image. Classic, contemporary upscale styling enhances or complements any commercial architectural setting.
  • No-rust polyethylene receptacle features oxygen-restricting, self-extinguishing design to safely collect burning butts
  • Stainless-steel snuffer screen offers larger snuff area for cigarettes and cigars, resulting in fewer misses
  • Limited entry design discourages unwanted trash from clogging the neck
  • Covered opening eliminates messy rainwater overflow
  • Easy cleaning and maintenance; no tools or hardware required
  • Removable, galvanized steel pail holds thousands of butts
  • For added stability and weight, add sand and/or use brick in specially designed base
  • Integrated padlock tabs accept optional padlock to discourage unauthorized access
  • For added security and greater stability in severe weather, molded-in tether eyelet accepts optional wire rope cable
Order Info
Dimensions: 30.5 dia. x 96.5Hcm (38 x 12 in. ), Capacity: 15L (4 gal.), Shipping weight: 5kg (10.4 lb.)
Compliance
ADA compliant. FM fire tested and approved.
Specifica
Specifica
15 L
4 gal.
1 Ea.
30.5 cm
12 in.
Polyethylene
FM, ADA
96.5 cm
5 kg
Collecting cigarette butts
38 in.
Cigarette Butt Receptacle