Learn More
Justrite™ Contenitore per rifiuti a rischio biologico con approvazione FM
Il contenitore Justrite per rifiuti a rischio biologico è un contenitore robusto in acciaio, utilizzabile per conservare indumenti e panni contaminati insieme ad altri rifiuti regolamentati. Il contenitore presenta una struttura a tenuta ermetica con un coperchio ad azionamento a pedale e chiusura automatica.
172.00€ - 262.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | FM, TUV, OSHA |
---|---|
Colore | Bianco |
Da utilizzare con (applicazione) | Raccolta temporanea e sicura di rifiuti biologici |
Materiale | Metallo robusto |
Product Type | Contenitore per rifiuti a rischio biologico |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema imperiale) | Diametro (sistema imperiale) esterno | Altezza (sistema imperiale) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema imperiale) | Diametro (sistema imperiale) esterno | Altezza (sistema imperiale) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
12373823
|
Justrite™
05930 |
10 gal. | 14 in. | 18 in. | Foot-operated cover |
227.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
11934977
|
Justrite™
05910 |
6 gal. | 12 in. | 16 in. | Foot-operated cover | N/A | N/A | N/A | |||||
12903685
|
Justrite™
05935 |
10 gal. | 13.94 in. | 18.25 in. | Foot-operated cover and soundguard | N/A | N/A | N/A | |||||
Descrizione
Separa in modo sicuro i rifiuti a rischio biologico per assicurare lo smaltimento corretto di biancheria contaminata da sangue o agenti patogeni, nonché l’eliminazione dei rifiuti patologici e microbiologici.
- Struttura a tenuta ermetica in acciaio rigido con coperchio a chiusura automatica con azionamento a pedale
- Elimina la necessità di raggiungere l’area destinata ai rifiuti o toccare il contenitore
- Da utilizzare con sacchetti per rifiuti a rischio biologico (venduti separatamente) intorno alla circonferenza del lato superiore del contenitore
- La grande etichetta di pericolo biologico identifica chiaramente il contenuto e avvisa gli operatori
Non utilizzare per l’eliminazione di articoli affilati.
Certifications
Omologazione FM
Compliance
Conforme a OSHA 29CFR1910.1030.
Specifica
FM, TUV, OSHA | |
Raccolta temporanea e sicura di rifiuti biologici | |
Contenitore per rifiuti a rischio biologico |
Bianco | |
Metallo robusto |