Learn More
Justrite™ Rolling Cart for Safety Cabinets
Codice prodotto. 13190203
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Safety Cabinets
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13190203
Marca: Justrite™ 84001
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Converts cabinet into mobile workstation to move materials to point-of-use
  • Fits any cabinet footprint of 43W x 18 in.D (109 x 45.7cm) with a maximum height of 44 in. (111.8cm), such as Justrite 30 gal. (114L) or piggyback cabinets
  • Two swivel and two fixed casters, each with brakes
  • Built-in grounding wire can be attached to cabinet
  • Ergonomic, removable push/pull handle
  • Black powder paint for durability
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) To move materials to point-of-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Safety Cabinets
Altezza (sistema imperiale) 44 in.
Altezza (sistema metrico) 111.76 cm
Include 2 Swivel and 2 fixed casters each with brakes, removable push or pull handle
Product Type Rolling Cart