Learn More
Justrite™ Bottiglia squeeze
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
473 ml
946 ml
Descrizione
- La chiusura ermetica riduce le fuoriuscite
- In polietilene con filo in acciaio inox che consente di modellare lo stelo per raggiungere zone difficili
- Flacone e stelo in polietilene a bassa densità
Specifica
Specifica
Capacità | 473 mL (16 oz.) |
Capacità (sistema metrico) | 473 ml |
Capacità (sistema imperiale) | 16 once |
Colore | Bianco |
Diametro (sistema imperiale) | 3 in. |
Include | Filo in acciaio inox nel gambo |
Materiale | Polietilene |
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Altezza (sistema metrico) | 191 mm |
Altezza (sistema imperiale) | 7.5 in. |