Learn More
Thermo Scientific™ JW55, 95%
Marca: Thermo Scientific™ 467851000
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Specifica
JW55 | |
N-(4-(((4-(4-Methoxyphenyl)tetrahydro-2 H-pyran-4-yl)methyl)carbamoyl)phenyl)furan-2-carboxamide | |
C25 H26 N2 O5 | |
Solid | |
95% |
664993-53-7 | |
100 mg | |
434.49 | |
Reagent |