Learn More
BUCHI K-439 Model Speed Digestor
Marca:  BUCHI 1154392100
Codice prodotto. 11987228
  • 11550.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 15-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Speed Digestor
220/240 V ±10 V
620 mm
Feed - Kjeldahl, Chemicals/Agricultural, Beverage, Pharmaceutical / Cosmetics , Food , Environmental Analysis
310 mm
540 mm
50/60 Hz
2000 W
220/240 V ±10 V, 50/60 Hz, 1280 W
300mL Sample tubes and standard suction module
1 Ea.