Learn More
Kartell™ K120 Rubber Hoses
Kartell™ K120 Rubber Hoses are built with a cloth impression surface and are a flexible connection to various components and accessories.
378.00€ - 392.00€
Specifica
Materiale Rubber
Overall Length (Metric) 6 m
Da utilizzare con (applicazione) Suitable for use with air, water, medium concentration acids, alkaline solutions, abrasive products and oxygenized solvents
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
Quantità confezione 6 m
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) interno Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) interno Prezzo Quantità e disponibilità  
10204032
Vedere i documenti
Kartell™
0388500
5 mm
378.00€
6m
Spedizione stimata: 20-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10214032
Vedere i documenti
Kartell™
0388600
6 mm
392.00€
6m
Spedizione stimata: 20-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10759634
Vedere i documenti
Kartell™
0388700
8 mm
392.00€
6m
Spedizione stimata: 20-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Includes cloth impression surface
  • Suitable for air, water, medium concentration acids and alcaline solutions, abrasive products, oxygenized solvents etc.
Specifica
Specifica
Rubber
Suitable for use with air, water, medium concentration acids, alkaline solutions, abrasive products and oxygenized solvents
6 m
6 m
-40°C
70°C