Learn More
uvex K20 Hi-Viz Ear Muffs
Ear Muffs constructed of ABS provide hearing protection.
Marca:  uvex 2630021
Codice prodotto. 17767549
  • 25.20€ / Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Safety ear muffs
  • Ear muff material: Acrylonitrile butadiene styrene copolymer (ABS)
  • Search color (filter): Yellow
  • Ear muff cushion material: Foam (memory foam)
  • Sizes: L/M/S
  • H value (sound insulation value for high-frequency noise): 36 dB
  • M value (sound insulation value for medium-frequency noise): 32 dB
  • L value (sound insulation value for low-frequency noise): 22 dB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Memory Foam
33 dB
Ear Muffs
Yes
No
Yes
ABS
No
Reusable
Black
Over-the-head