Learn More
Kanamycin Sulfate, Ultrapure
Codice prodotto. 15825168 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 15825168
Marca: Thermo Scientific J17924.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 25389-94-0 | C18H38N4O15S | 582.575 g/mol
A selectable marker for cosmid vectors used in transfection of mammalian cells.
Mode of Action: Binds to ribosomal components and inhibits protein synthesis. Kanamycin is inactivated by an aminoglycoside phospho transferase (MW 25,000) in the periplasmic space.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Selectable marker for cosmid vectors used in transfection of mammalian cells
  • Mode of Action: Binds to ribosomal components and inhibits protein synthesis
  • Kanamycin is inactivated by aminoglycoside phospho transferase (MW 25,000) in
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25389-94-0
Formula molecolare C18H38N4O15S
Molecular Weight (g/mol) 582.575
Numero MDL MFCD00070253
InChI Key OOYGSFOGFJDDHP-IZQIRFRQSA-N
Sinonimo Kanamycin A
PubChem CID 134129479
IUPAC Name (2 R,3 S,4 S,5 S,6 R)-2-(aminomethyl)-6-[(1 R,2 S,3 S,4 R,6 S)-4,6-diamino-3-[(2 S,3 R,4 S,5 R,6 R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxyoxane-3,4,5-triol;sulfuric acid
SMILES C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CN)O)O)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)N)O)N.OS(=O)(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Kanamycin sulfate
Tipo Kanamycin Sulfate
Forma fisica Powder
Imballaggio Plastic Bottle
Quantità 25 g
Peso formulazione 582.58