Learn More
Kapton Polymide Tape
Codice prodotto. p-8006896 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
25.4 mm
3.81 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13035696
Marca: Kapton 0827782
Edge
Polymide Tape is a chemical-resistant tape that is manufactured with a high temperature silicone adhesive.
  • Provides high heat resistance and tensile strength, good solvent resistance, and excellent dielectric strength.
  • Temperature range is -100 to 500°F (-73 to 260°C).
  • Meets UL-510 for flame retardant specifications.
Specifica
Certificazione/Conformità UL-510
Tipo di adesivo Silicone
Materiale Polyimide
Product Type Tape
Quantità 1 Ea.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -100°F to 500°F
Temperature Range (Metric) -73°C to 260°C
Spessore (sistema imperiale) 2.5 mil
Spessore (sistema metrico) 0.0635 mm
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.4 mm