Learn More
Karl Fischer Aqualine™ Complete 5, for Karl Fischer Titration By Volumetry, Fisher Chemical™
Single-component reagent; Pyridine free
207.00€ - 331.00€
Product Code | Brand | Quantità | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantità | Price | Quantity & Availability | |||||
10181570
|
Fisher Chemical
K/2000/15 |
1 L |
207.00€
1L |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10676262
|
Fisher Chemical
K/2000/17 |
2.5 L |
331.00€
2.50L |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Description
Single-component reagent; Pyridine free
- Single-component volumetric reagent for high water content analysis
- Water equivalent: 5.0mg H2O/mL
- Unlimited water capacity
- Perform titer determination before use
- Pyridine free