Learn More
Karl Fischer Reagent, for Karl Fischer Analysis, Solution ≈5mg H2O/mL
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
Specifica
Specifica
Colore | Brown |
Quantità | 1 L |
pH | 3.5 to 5.5 |
Imballaggio | Plastic Coated Glass bottle |
Forma fisica | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Karl Fischer reagent
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H331-Tossico se inalato.
- H370-Provoca danni agli organi.
- H372-Provoca danni agli organi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P311-In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.
- MIXTURE LIST-Contiene: Methyl alcohol, Pyridine, Iodine, Sulfurdioxide