Learn More
BINDER™ Serie KB - Incubatori refrigerati, con potente raffreddamento mediante compressore
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Tra gli incubatori refrigerati, KB è un talento universale dalle grandi prestazioni, con intervallo di temperatura tra -10 °C e 100 °C. Con le opzioni di programmazione complete e le sue omogenee condizioni, questo incubatore refrigerato copre un’ampia gamma di applicazioni, persino a pieno carico.
Marca:  BINDER™ 9020-0199
5001.24 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21693" per avere il tuo prezzo promozionale.
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 15619528
  • 5715.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 08-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Intervallo di temperatura: da -10 °C a 100 °C
  • Tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™
  • Consumo energetico inferiore fino al 30 % rispetto al precedente modello
  • Raffreddamento tramite macchina frigorifera a compressione
  • Velocità della ventola regolabile
  • Controller con programmazione in tempo reale e per fasce orarie
  • Porta interna in vetro di sicurezza (ESG)
  • 2 griglie inseribili in acciaio inox
  • Dispositivo di sicurezza di temperatura classe 3.1 (DIN 12880), con allarme acustico e ottico
  • Interfaccia per computer: Ethernet
Specifica
Specifica
1.9 cu. ft.
15 kg
KB053-230V, standard, Serie KB - Incubatori refrigerati con potente raffreddamento mediante compressore, 53 L, 230 V 1∼ 50 Hz
53 L
No Sensor
330 x 400 mm
acciaio inossidabile
None
-10°C to +100°C
LCD Screen
1
635 x 660 x 855 mm
580 mm
635 mm
835 mm
330 mm
230 V, 50 Hz, 0.6 kW
0,6 kW
50 Hz
33.1 lb.
Class 3.1 independent temperature safety device (DIN 12880) with visual and acoustic alarm
Not Autoclavable
acciaio inossidabile
APT.Line Preheating Chamber Technology
Nessuna illuminazione
2
NEMA 5-20P
Refrigerated Incubator
KB053-230V
400 x 330 x 400 mm
22.8 in.
25 in.
400 mm
400 mm
72 kg
230 V
2 A