Learn More
BINDER™ KBF LQC 240 Humidity Test Chamber with ICH-compliant Light Source and Light Dose Control, 247 L, Stainless Steel
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15619115 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Tensione:
200/230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 15619115
Marca: BINDER™ 90200332
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Use the KBF LQC 240 Humidity Test Chamber to perform photo stability tests and ensures clear test results in accordance with ICH Guideline.
  • Temperature range: 0° to 70°C
  • Temperature range with light: 10° to 60°C
  • Humidity range: 10% to 80% RH
  • Two positionable illumination cassettes with ICH-compliant UV/Vis light source
  • Independent light-dose control of UV-A and visible light with spherical sensors
  • APT.line™ preheating chamber technology
  • Humidity regulation with capacitive humidity sensor and vapor humidification
  • Inner chamber made of stainless steel
  • Controller with time-segment programming
  • Tightly-sealed inner door made of tempered safety glass
  • Two stainless steel racks
  • Access port with silicone plug, 30 mm, left
  • Four stable castors, two with brakes
  • Class 3.1 independent temperature safety device (DIN 12880) with visual and audible temperature alarm
  • Computer interface: Ethernet
  • Door heating
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 8.7 cu. ft.
Descrizione KBF LQC 240 | Camere a clima costante con sorgente luminosa conforme a ICH e controllo della dose di luce
Capacità (sistema metrico) 247 L
Materiale camera Acciaio inox
Lighting ICH-compliant Illumination
Materiale acciaio inossidabile
N. di ripiani 2 std./7 max.
Tipo di spina CEE
Umidità relativa 10 to 80% r.F.
Temperature Range (Metric) °°
Tipo Humidity Chamber
Display TFT touch
Dimensioni interne (L x P x A) 485 x 650 x 785 mm
Larghezza (sistema imperiale) 36.4 in.
Larghezza (sistema metrico) 925 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 650 mm
Altezza (sistema metrico) 1460 mm
Altezza (sistema metrico) interno 785 mm
Depth (Metric) Interior 485 mm
Requisiti elettrici 230 V, 50 Hz, 16 A
Tensione 200/230 V