Learn More
Mettler Toledo™ Soluzione di riempimento per elettrodi KCl 3M
Realizzata con reagenti di massima qualità per fornire prestazioni ottimali.
10.40€ - 108.00€
Specifica
Colore | Colorless |
---|---|
Concentrazione | 3 mol/L |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | ™ |
NIST tracciabile | Yes |
Imballaggio | Bottle with Special Filling Cap |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11907781
|
Mettler Toledo™
51343180 |
25 mL |
10.40€
25mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11932535
|
Mettler Toledo™
51350080 |
250 ml |
108.00€
1500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10780412
|
Mettler Toledo™
51350072 |
250 ml |
30.10€
250mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Soluzione acquosa contenente componenti inorganici e organici
- Fornita in flaconi da 25 ml (0.9 oz)
Specifica
Colorless | |
™ | |
Bottle with Special Filling Cap |
3 mol/L | |
Yes | |
Neutral |
Titolo del prodotto
Mettler Toledo™ Soluzione di riempimento per elettrodi KCl 3M