Learn More
KD Scientific Borosilicate Autoclavable Glass Syringes
311.00€ - 655.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass |
Graduazioni | 5 mL |
Quantità | 1/Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11931017
|
KD Scientific
780879 |
150 mL |
311.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11941017
|
KD Scientific
780880 |
200 mL |
655.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
Autoclavable | |
Borosilicate Glass | |
5 mL | |
1/Pk. |