Learn More
KD Scientific Pompa a siringa solo infusione Legato 100
Codice prodotto. 11955596
Click to view available options
Portata:
Da 1.28 pl/min. a 88.28 ml/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11955596
Marca: KD Scientific 788100
Edge
La pompa versatile offre facilità d'uso senza confronto grazie alla semplice interfaccia touchscreen
Versatile pump offers unparalleled ease of use through simple touch-screen interface
Infusione soltanto con pompa a siringa singola. Per siringhe da 0.5μ l a 60 ml. Portate definibili dall'utente con volume bersaglio selezionabile o intervalli di tempo selezionabili per il controllo dell'intero volume di infusione.
  • Può contenere una siringa da 0.5μ l a 60 ml
  • Touchscreen a colori ad alta risoluzione
  • Blocco della tastiera
  • Luce a LED sul pannello frontale
  • Telaio completamente in metallo
  • Piano per siringa integrato
  • Forza lineare massima di 30 libbre
  • Tecniche di microstepping avanzate
  • Interfaccia RS485 incorporata
  • Porta USB
  • Interfaccia I/O e TTL
  • Modalità di operazione continua
  • Divisore per perdite
Specifiche
  • Precisione: ±0.5 %
  • Riproducibilità: ±0.05%
  • Siringhe (min/max): da 0.5μ l a 60 ml
  • Portata minima (siringa da 0.5μ l): 1.28 pL/min.
  • Portata massima (siringa da 10 ml): 25.99 ml/min.
  • Portata massima (siringa da 60 ml): 88.28 ml/min.
  • Display: Display a colori 4.3 WQVGA TFT con tastiera a sfioramento
  • Memoria non volatile: conserva tutte le impostazioni
  • Temperatura di esercizio: da 4°C a 40°C (da 40°F a 104°F)
  • Temperatura di conservazione: da -10°C a 70°C (da 14°F a 158°F)
  • Umidità: dal 20% all'80% di UR senza condensa
  • Modalità operativa: continua
  • Potenza: 100-240 VCA: 50/60 Hz, 50P, fusibile da 0.5A
  • Dimensioni: 9 x 7.5 x 5 poll. (22.6 x 19.05 x 15 cm)
  • Peso: 5.9 libbre (2.66 kg)
Certifications
CE, UL, CSA, CB Scheme, EU RoHS
Nota: Le pompe a siringa KD Scientific sono destinate esclusivamente all'uso in laboratorio. Non sono state approvate dalla FDA per uso clinico umano.
Specifica
Tensione 100/240 V
Portata Da 1.28 pl/min. a 88.28 ml/min.
Capacità (sistema metrico) Da 0.5 μl a 60 ml
Certificazione/Conformità Schema CE, UL, CSA, CB, EU RoHS
Connettori RS485 - IEEE-1394 6 pos, USB - tipo B, I/O e TTL - connettore D-sub a 15 pin
Unità di controllo Microprocessore con microstepping 0.062
Linear Force (Metric) 13.6 kg
Forza lineare (sistema imperiale) 30 lb.
Materiale Metallo
Riproducibilità ±0.05%
Temperatura (sistema metrico) di conservazione da -10 a 70 °C
Tipo Pompa a siringa di infusione
Peso (sistema imperiale) 5.9 lb.
Peso (sistema metrico) 2.66 kg
Requisiti elettrici 100/240 V 50/60 Hz
Tipo di display TFT
Flow Rate Accuracy ±0.5%
Numero di canali 1
Frequenza 50/60 Hz
Overall Height (English) 5 in.
Overall Height (Metric) 15 cm
Overall Length (English) 9 in.
Lunghezza complessiva (sistema metrico) 7.5 cm
Overall Width (English) 7.5 in.
Temperatura (sistema metrico) max 40°C
Temperatura min. (sistema metrico) 4°C