Learn More
KD Scientific Legato™ Series Adapter for Hamilton™ Syringes
Codice prodotto. 11935596
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Gastight Syringe (25 and 50 mL)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11935596
Marca: KD Scientific 788314
For 25, 50 and 100 mL Hamilton™ Gastight™ Syringe
  • Selection of accessories and replacement parts for your Legato™ Series Pumps
  • Required for withdraw function
Specifica
Senza lattice Yes
Product Type Adapter
Monouso Reusable
Da utilizzare con (apparecchiatura) Gastight Syringe (25 and 50 mL)