Learn More
DWK Life Sciences KECK™ Clip for Conical Joints, Ni, KCM
KECK™ conical ground joint clamps for high temperature applications.
8.00€ - 1060.00€
Specifica
Quantità 100
Materiale Nickel
Da utilizzare con (apparecchiatura) For Use at Very High Temperatures
Da utilizzare con (applicazione) For use at very high temperatures; Securing conical ground joints
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
10579181
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286337302
NS 14
8.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 13-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15824688
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286337602
NS 29
1060.00€
pezzi 100
Spedizione stimata: 25-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10394911
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286337405
NS 19
9.10€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
15901581
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286337508
NS 24
949.00€
pezzi 100
Spedizione stimata: 03-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
For applications at very high temperatures, the KECK™ nickel-plated spring steel ground joint clamps an important addition to KECK™ conical ground joint clips made of POM (polyoxymethylene). Compared to conventional wire clamps, they are easy and safe to attach and are inherently stable.
  • Easy and safe to put on and are dimensionally stable
  • Good dimensional stability compared to conventional wire clamps
Specifica
Specifica
100
Nickel
For Use at Very High Temperatures
For use at very high temperatures; Securing conical ground joints