Learn More
DWK Life Sciences KECK™ Clip, for conical joints, from POM
The KECK™ clamp is used to secure a standard ground joint connection.
36.15€ - 59.55€
Specifica
Quantità | 10 |
---|---|
Materiale | POM |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Secure Glass-to-Glass Joints |
Da utilizzare con (applicazione) | Secure glass-to-glass joints |
Codice del prodotto | Marca | Size | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10643353
|
DWK Life Sciences
1090978 |
NS 14 | Yellow |
38.20€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10404672
|
DWK Life Sciences
1090979 |
NS 19 | Blue |
39.40€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10011242
|
DWK Life Sciences
1091140 |
NS 24 | Green |
50.70€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 27-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10571803
|
DWK Life Sciences
1091143 |
NS 19 | Green |
36.15€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10264632
|
DWK Life Sciences
1091144 |
NS 12 | Violet |
37.10€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 27-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10749474
|
DWK Life Sciences
1091148 |
NS 34 | Orange |
49.05€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10254682
|
DWK Life Sciences
1091151 |
NS 45 | Amber |
59.55€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10592183
|
DWK Life Sciences
1091149 |
NS 40 | Yellow |
56.15€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 04-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11699808
|
DWK Life Sciences
1091142 |
NS 29 | Red |
54.40€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
KECK™ clamps are ground joint clamps used to secure standard ground joint connections in glass apparatus and are characterized by their easy handling and excellent resilience. The clamps are available in different materials (metal or polyoxymethylene).
- For conical joints
- Dimensionally stable with particularly good spring properties
- Easy, safe and quick to set up
- Increased safety in the laboratory as the glass surface is not scratched
- Marking of the individual sizes for better differentiation
Specifica
10 | |
POM | |
Secure Glass-to-Glass Joints | |
Secure glass-to-glass joints |