Learn More
DWK Life Sciences KECK™ Clip for Spherical Joints, POM, S
KECK™ spherical ground joints ensure a secure connection.
533.00€ - 595.00€
Specifica
Quantità 100
Materiale POM
Da utilizzare con (apparecchiatura) Securing of Spherical Ground Joints
Da utilizzare con (applicazione) Securing of spherical ground joints
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
15884688
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286340501
Purple
533.00€
pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15894688
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286340604
Light Blue
549.00€
pezzi 100
Spedizione stimata: 20-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15804698
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286340707
Dark Blue
549.00€
pezzi 100
Spedizione stimata: 20-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15971581
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286340801
Dark Red
580.00€
pezzi 100
Spedizione stimata: 20-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15814698
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286340904
Orange
595.00€
pezzi 100
Spedizione stimata: 20-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
KECK™ spherical ground joint clamps represent a favourable alternative to conventional spherical ground joint clamps made of metal. They are easy to put on and take off. The good spring properties of the POM material prevent scratching of the glass surface. An important contribution to safety in the laboratory. The different colours make the sizes easy to distinguish from each other.
  • Excellent dimensional stability and good spring properties
  • No damage to the glass surface during attachment unlike conventional wire clamps
  • Easy, safe and quick to put on and take off
  • Colour coding per size
  • Cost-effective alternative to conventional spherical ground joint clips made of metal
Specifica
Specifica
100
POM
Securing of Spherical Ground Joints
Securing of spherical ground joints