Learn More
Kerosene, Reagent grade, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15683860 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
3.8 L
18.9 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Stainless Steel Can
Dimensione della confezione:
18.90L
3.80L
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 15683860
Marca: Honeywell Research Chemicals 32946018.9L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
reagent grade, low odor
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 8008-20-6
Numero MDL MFCD00135561
Specifica
Materiale o nome chimico Kerosene
Colore Colorless
Densità 0.8g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 175°C to 325°C
Punto d'infiammabilità 70°C (158°F)
Imballaggio Stainless Steel Can
Quantità 18.9 L
Numero UN UN1223
Densità vapore 4.5 (vs air)
Grado Reagent
Forma fisica Liquid