Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher Apex Accessories
KingFisher Apex is a flexible system for different types of sample processing needs which offers highly versatile, automated magnetic-particle processing for DNA/RNA, protein and cell purification from virtually any source.
181.00€ - 5770.00€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16552442
|
Thermo Scientific™
24079910 |
KingFisher Apex 96 PCR head |
5770.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16562442
|
Thermo Scientific™
24079920 |
KingFisher Apex Combi head |
5730.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16572442
|
Thermo Scientific™
24079930 |
KingFisher Apex 96 DW head |
5760.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16582442
|
Thermo Scientific™
24079940 |
KingFisher Apex 24 Combi head |
5740.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16592432
|
Thermo Scientific™
24075910 |
KF Apex PCR heating block |
668.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16502442
|
Thermo Scientific™
24075920 |
KF Apex 96 KF heating block |
666.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16512442
|
Thermo Scientific™
24075930 |
KF Apex 96 DW heating block |
666.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16522442
|
Thermo Scientific™
24075940 |
KF Apex 24 DW heating block |
662.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16532442
|
Thermo Scientific™
24075950 |
KF Apex 96 Storage tube heating block |
656.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16542442
|
Thermo Scientific™
24075960 |
KF Apex 24 Storage tube heating block |
650.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16572452
|
Thermo Scientific™
N21445 |
KF Apex 24 storage tube adapter |
457.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16582452
|
Thermo Scientific™
N21446 |
KF Apex 96 PCR semiskirted plate adapter |
457.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16592452
|
Thermo Scientific™
N21447 |
KF Apex UV lamp |
181.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
KingFisher Apex is a flexible system for different types of sample processing needs which offers highly versatile, automated magnetic-particle processing for DNA/RNA, protein and cell purification from virtually any source. Using revolutionary magnetic particle separation technology, this system provides excellent reproducibility and quality
- User-friendly high throughput sample purification system for automating DNA/RNA, protein and cell purification
- Provides versatile and high-speed purification with reproducible results
- Easy to use interface with touch screen empowering the user to control all details of the application and purification process
- BindIx PC Software for added convenience
- Extensive selection of validated protocols for different type of applications
- Cloud library for quick protocol retrieval