Learn More
VACUUBRAND™ KF DN 40mm Aluminum Small Flange With Hose Nozzle
Sfoglia Tutto Vacuubrand Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con:
For 10mm Tubing I.D.
For 15mm Tubing I.D.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con | For 15mm Tubing I.D. |
| Materiale | Aluminum |
| Quantità | 1 Each |
| Size | KF DN 40 mm |
| Tipo | Small Flange |