Learn More
DiscoverX KILR™ CD16 Effector Cells
The KILR™ CD16 Effector Cells are used with KILR cell lines and pools to induce assayable cell death. These effector cells ship as five vials of cryopreserved primary cells.
Marca:  DiscoverX 97-0007-05
Encompass
Código de producto. 17334839
  • 8233.50€ / 5 fiale
Explore más ofertas especiales
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
This product is a companion product for use with KILR cell lines and pools. These KILR CD16 Effector Cells are purified human cytotoxic T lymphocytes stably expressing CD16, intended for use as effector cells in antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity (ADCC) assays assessing cell death. The cells are produced in a standardized batch to allow for high levels of assay reproducibility. These purified effector cells are provided as five vials of cryopreserved cells.
Especificaciones
Especificaciones
Cytotoxic
Effector Cell
5 Vials
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado