Learn More
DiscoverX KILR™ Retroparticles for Adherent Cells (Hygromycin B)
Click to view available options
Quantità:
4 Vials
Dimensione della confezione:
4 fiale
Descrizione
The KILR™ Retroparticles for Adherent Cells (Hygromycin B) are MMLV particles designed to transduce adherent cells. This allows production of PL-tagged, hygromycin B-resistant target cells of interest for use in cytotoxicity assays involving detection of cell lysis. This product uses EFC technology. The retroparticle mix can be used to transduce target cells with a PL-tagged housekeeping gene. Target cell death in a cytotoxicity assay will release PL to the media, where EA contained in the detection reagent will produce EFC signal. These retroparticles ship as 4 vials of cryopreserved retroparticles.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Retroparticles |
| Product Type | Retroparticles |
| Quantità | 4 Vials |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.