Learn More
DWK Life Sciences Tappi monouso Kim-Kap™
Available in natural (clear) or choice of four colors
Marca:  DWK Life Sciences 73662-16
Codice prodotto. 10024174
  • 160.00€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Available in natural (clear) or choice of four colors
  • For plain-end culture tubes
  • Keep tube contents sterile without need for cotton plugging
  • Polypropylene
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Push Cap
Polypropylene
Non-sterile
Reusable
Autoclavable
Red
16 mm O.D. Plain-end Culture Tubes