Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™-51 Brand Reusable Serological Pipets with Tooled Opening
Tempered tip with permanent brown scale fused into uniform bore tubing without etchin
155.00€ - 450.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ASTM E1044 |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass |
Graduato | Yes |
Tipo | Serological Pipet |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Volume (sistema metrico) | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Volume (sistema metrico) | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11858472
|
DWK Life Sciences
37034A-210 |
Black | 0.2 mL | 0.01 mL |
155.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 16-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11878532
|
DWK Life Sciences
37034A-1110 |
Red | 1 mL | 0.1 mL |
249.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 16-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11888472
|
DWK Life Sciences
37034A5 |
Blue | 5 mL | 0.1 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11878472
|
DWK Life Sciences
37034A25 |
White | 25 mL | 0.1 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11848472
|
DWK Life Sciences
37034A10 |
Orange | 10 mL | 0.1 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Tempered tip with permanent brown scale fused into uniform bore tubing without etchin
Order Info
Plugs not included.
Compliance
Calibrated To Deliver/Blow Out. Designed from ASTM™ E 1044.
Specifica
ASTM E1044 | |
Borosilicate Glass | |
Yes | |
Serological Pipet |